Få mere at vide
Pyridin, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15642840
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15642840 1 L Glasflaske 1 L
15632840 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15642840 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 2704071L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00 DKK
    844.41 DKK / 1 L
    Spare 1220.59 DKK
    59% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥ 99,9 %
  • Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
  • Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
  • Lav UV-urenhedsprofil
  • Lav urenhedsgradient LC-basislinje
  • Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-86-1
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 79.102
MDL nummer MFCD00011732
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC navn pyridin
SMIL C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
Smeltepunkt -42°C (literature)
Navn note CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%
Absorbans max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.02 at 335 nm, max. 0.15 at 315 nm, max. 1.0 at 305 nm
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 0.978 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 1 L
Flammepunkt 20°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel C5H5N
FN nummer UN1282
Beilstein 103233
Kogepunkt 115°C
Formel vægt 79.1
Procent renhed >99.9%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302+H312+H332-Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding
Sikkerhedssætning
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.