Beskrivelse
C5H5N, CAS-nummer-110-86-1, azabenzen, azin, caswell-nr. 717, piridina, piridina italiensk, pirydyna, pirydyna polish, pyridin, pyridin tysk, rcra affaldsnummer u196, 2,5L, 115 grader.C, CHEBI:16227, Farveløs, 79,1g/mol, JUJWROOUHBFFZHOFGYN-4 deg.C, 11732, 79,102
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 8.5 |
| Smeltepunkt | -42°C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 20mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.95 mPaS at 20°C |
| Kogepunkt | 115°C |
| Formel vægt | 79.1g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Pyridine
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.