Få mere at vide
Pyridin, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10655211 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
2.5 L
Artikelnummer.
10655211 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10655211 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8073.2500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overskrider ACS-specifikationerne
Tekniske data
Smeltepunkt -44 °C
CAS 110-86-1
Tæthed 0,983 g/cm³ (20 °C)
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 17 °C
Rester efter fordampning Max. 0,002%
Analyseprocentområde min. 99,0%
Molekylær formel C5H5N
MDL nummer MFCD00011732
Vand Max. 0,1%
Kogepunkt 115 °C (1013 hPa)
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=NC=C1
IUPAC navn pyridin
Molekylvægt (g/mol) 79.10