Få mere at vide
Pyridin, vandfri 99,5+%, pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11390438
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11390438 100 mL 100ml
11380438 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043799.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79,102 g/mol
Pyridin bruges i spektrofotometri og miljøtestning. Som polært, basisk, lavreaktivt opløsningsmiddel, precursor og reagens finder pyridin en bred vifte af anvendelser i lægemidler, agrokemikalier og i fremstillingen af farvestoffer og gummi. Yderligere bruges det i tekstilindustrien til at forbedre netværkskapaciteten af bomuld. Pyridin finder anvendelse i specielle kemiske reagenser som Cornforth-reagens (pyridiniumdichromat, PDC), pyridiniumchlorchromat (PCC), Collins-reagenset (kompleks af chrom(VI)-oxid med pyridin) og Sarret-reagenset (kompleks af chrom(VI)-oxid med pyridin). Pyridin er en meget brugt ligand i koordinationskemi. Pyridin-base-addukter som pyridin-boran og pyridin-svovltrioxid anvendes i vid udstrækning på grund af deres overlegne egenskaber i deres reaktivitet og opløselighedskarakteristika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-86-1
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 79.102
MDL nummer MFCD00011732
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC navn pyridin
SMIL C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
Smeltepunkt °C til 42 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,978 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 100 mL
Flammepunkt 20 °C (68 °F)
Tændingspunkt 482 °C (900 °F)
Lugt Ubehageligt
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.51
Analyseprocentområde >99.5%
Damptryk 15 mm Hg ved 20 °C
Beilstein 103233
Kogepunkt 115 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol, æter, kæledyrsæter og olier.
Formel vægt 79.1
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine