Få mere at vide
Pyridin, vandfri 99,5+%, pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
Beskrivelse
Pyridin bruges i spektrofotometri og miljøtestning. Som polært, basisk, lavreaktivt opløsningsmiddel, precursor og reagens finder pyridin en bred vifte af anvendelser i lægemidler, agrokemikalier og i fremstillingen af farvestoffer og gummi. Yderligere bruges det i tekstilindustrien til at forbedre netværkskapaciteten af bomuld. Pyridin finder anvendelse i specielle kemiske reagenser som Cornforth-reagens (pyridiniumdichromat, PDC), pyridiniumchlorchromat (PCC), Collins-reagenset (kompleks af chrom(VI)-oxid med pyridin) og Sarret-reagenset (kompleks af chrom(VI)-oxid med pyridin). Pyridin er en meget brugt ligand i koordinationskemi. Pyridin-base-addukter som pyridin-boran og pyridin-svovltrioxid anvendes i vid udstrækning på grund af deres overlegne egenskaber i deres reaktivitet og opløselighedskarakteristika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine |
| Smeltepunkt | °C til 42 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.978 |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 20 °C (68 °F) |
| Tændingspunkt | 482 °C (900 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.51 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pyridine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Pyridine