Få mere at vide
Pyridin, ACS-reagens,≥ 99 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Beskrivelse
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
- prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
- velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
- variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
- alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine |
| pH | 8.8 (at 20°C) |
| Smeltepunkt | -42°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.978g/mL at 25°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 1.8% to 12.4% (V) |
| Flammepunkt | 17°C (62.6°F) |
| Tændingspunkt | 899°F |
| Lugt | Unpleasant |
| Vis mere |