Få mere at vide
Pyridin, ACS, 99,0+%
Artikelnummer. 11490490
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490490 500 mL 500ml
11313547 1 L 1 L
11303547 4 x 1 L 4 L
11393537 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11490490 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019378.AP
 Begrænset vare
På lager
Maksimalt niveau af urenheder: Fordampningsrester 0,002%, H2O 0,1%, Cl 0,001%, SO4 0,001%, NH3 0,002%, Cu 5ppm, Reducerende stoffer P.T., Opløselighed i vand P.T. | CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79,102 g/mol
Som polært, basisk, lavreaktivt opløsningsmiddel, precursor og reagens finder pyridin en bred vifte af anvendelser i lægemidler, agrokemikalier og i fremstillingen af farvestoffer og gummi. Yderligere bruges det i tekstilindustrien til at forbedre netværkskapaciteten for bomuld. Pyridin finder anvendelse i specielle kemiske reagenser som Cornforth-reagens (pyridiniumdichromat, PDC), pyridiniumchlorchromat (PCC), Collins-reagenset (kompleks af chrom(VI)-oxid med pyridin) og Sarret-reagenset (kompleks af chrom(VI)-oxid med pyridin). Pyridin er en meget brugt ligand i koordinationskemi. Pyridin-base-addukter som pyridin-boran (C5H5NBH3) og pyridin-svovltrioxid (C5H5NSO3) er almindeligt anvendt på grund af deres overlegne egenskaber i deres reaktivitet og opløselighedskarakteristika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-86-1
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 79.102
MDL nummer MFCD00011732
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC navn pyridin
SMIL C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
Smeltepunkt °C til 42 °C
Navn note Til ACS-analyse
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0.978
Mængde 500 mL
Flammepunkt 20 °C (68 °F)
Tændingspunkt 482 °C (900 °F)
Lugt Ubehageligt
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.51
Analyseprocentområde 99,0% min.
Beilstein 103233
Kogepunkt 115 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol, æter, kæledyrsæter og olier.
Formel vægt 79.1
Grad ACS