Få mere at vide
Pyridin, ACS, 99,0+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313547
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
Artikelnummer. 11313547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 019378.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Maksimalt niveau af urenheder: Fordampningsrest 0,002 %, H 2 O 0,1 %, Cl 0,001 %, SO 4 0,001 %, NH 3 0,002 %, Cu 5 ppm, Reducerende stoffer PT, Opløselighed i vand PT
Som polært, basisk, lavreaktivt opløsningsmiddel, precursor og reagens finder pyridin en bred vifte af anvendelser i lægemidler, agrokemikalier og i fremstillingen af farvestoffer og gummi. Yderligere bruges det i tekstilindustrien til at forbedre netværkskapaciteten for bomuld. Pyridin finder anvendelse i specielle kemiske reagenser som Cornforth-reagens (pyridiniumdichromat, PDC), pyridiniumchlorchromat (PCC), Collins-reagenset (kompleks af chrom(VI)-oxid med pyridin) og Sarret-reagenset (kompleks af chrom(VI)-oxid med pyridin). Pyridin er en meget brugt ligand i koordinationskemi. Pyridin-base-addukter som pyridin-boran (C5H5NBH3) og pyridin-svovltrioxid (C5H5NSO3) er almindeligt anvendt på grund af deres overlegne egenskaber i deres reaktivitet og opløselighedskarakteristika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-86-1
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 79.102
MDL nummer MFCD00011732
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC navn pyridin
SMIL C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
Smeltepunkt -42°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.978
Kogepunkt 115°C
Mængde 1 L
Flammepunkt 20°C (68°F)
Lugt Unpleasant
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.51
FN nummer UN1282
Beilstein 103233
Merck Index 14,7970
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ether,pet ether,and oils.
Formel vægt 79.1
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Pyridine