Få mere at vide
Pyridin, 99+%, til spektroskopi
Artikelnummer. 10215752 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10215752 250 mL Glasflaske 250ml
10137932 25 mL Glasflaske 25ml
10718024 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10215752 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 386562500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 DKK
    955.24 DKK / 250ml
    Spare 84.76 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79,102 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-86-1
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 79.102
MDL nummer MFCD00011732
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC navn pyridin
SMIL C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
Smeltepunkt -42,0 °C
Navn note 99+%
Absorbans 0,022 max ved 345 nm, 0,097 maks. ved 340 nm, 0,301 maks. ved 335 nm, 1 maks. ved 310 nm
Tæthed 0.9780g/mL
Mængde 250 mL
Flammepunkt 17 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,5085 til 1,5105
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.978
Viskositet 0,95 mPa (20 °C)
Vand 0,05% maks.
Merck Index 15, 8081
Kogepunkt 115,0 °C til 116,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og de fleste andre almindelige, organiske opløsningsmidler
Formel vægt 79.1
Procent renhed ≥99%
Grad Spektroskopi