Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine |
| Smeltepunkt | -42,0 °C |
| Navn note | 99+% |
| Absorbans | 0,022 max ved 345 nm, 0,097 maks. ved 340 nm, 0,301 maks. ved 335 nm, 1 maks. ved 310 nm |
| Tæthed | 0.9780g/mL |
| Mængde | 25 mL |
| Flammepunkt | 17 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1,5085 til 1,5105 |
| Vis mere |