Få mere at vide
Pyridin,≥ 99 %, reagenskvalitet, Honeywell™
Artikelnummer. 15648040 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
500ml
Artikelnummer. 15648040
Brand: Honeywell Research Chemicals P575062.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-86-1
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 79.102
MDL nummer MFCD00011732
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC navn pyridin
SMIL C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
pH 8.8 (at 20°C)
Smeltepunkt -42°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.978g/mL at 25°C
Kogepunkt 115°C (1013 hPa)
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.124
Flammepunkt 17°C (62.6°F)
Tændingspunkt 899°F
Lugt Unpleasant
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 10mmHg (13.2°C), 20mmHg (25°C)
FN nummer UN1282
Beilstein 103233
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
Formel vægt 79.1g/mol
Procent renhed ≥99%