Få mere at vide
Pyridine, 99+%, extra pure
Artikelnummer. 10092583 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
50ml
Artikelnummer. 10092583
Brand: Thermo Scientific Acros 131780250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-86-1
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 79.102
MDL nummer MFCD00011732
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC navn pyridin
SMIL C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
Smeltepunkt -42.0°C
Tæthed 0.9780g/mL
Kogepunkt 115.0°C to 116.0°C
Mængde 25 L
Flammepunkt 17°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Metal tromme
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5085 to 1.5105
Analyseprocentområde 99+%
Rester efter fordampning 0.02% max.
Specifik vægtfylde 0.978
Damptryk Vapor Pressure: 20mbar at 20°C
Viskositet 0.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 20, 181
Vand 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Merck Index 15, 8081
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formel vægt 79.1
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren