Få mere at vide
Pyridin, 99+%, ekstra ren, ikke-vandig titreringskvalitet
Artikelnummer. 10721642 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10721642 250 g EcoSafPak™ Glasflaske 250g
10055950 1 kg Glasflaske 1kg
10606804 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10721642 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418532500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00 DKK
    638.07 DKK / 250g
    Spare 56.93 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79,102 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-86-1
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 79.102
MDL nummer MFCD00011732
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC navn pyridin
SMIL C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
Smeltepunkt -42,0 °C
Tæthed 0.9780g/mL
Mængde 250 g
Flammepunkt 17 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage EcoSafPak™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,5085 til 1,5105
Rester efter fordampning 0,002% maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.978
Damptryk Damptryk: 20 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,95 mPa (20 °C)
Vand 0,1% maks. (Coulometrisk)
Beilstein 20, 181
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Merck Index 15, 8081
Kogepunkt 115,0 °C til 116,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og de fleste andre almindelige, organiske opløsningsmidler
Formel vægt 79.1
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridine