Få mere at vide
Pyridin, 99+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10075970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10075970 500 mL EcoSafPak™ Glasflaske 500ml
10795253 1 L Glasflaske -
10243423 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10617954 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10075970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418545000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 DKK
    966.65 DKK / 500ml
    Spare 143.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79,102 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-86-1
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 79.102
MDL nummer MFCD00011732
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC navn pyridin
SMIL C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
Smeltepunkt -42,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9780g/mL
Mængde 500 mL
Flammepunkt 17 °C
Emballage EcoSafPak™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,5085 til 1,5105
Rester efter fordampning 0,002% maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.978
Damptryk Damptryk: 20 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,95 mPa (20 °C)
FN nummer 1282
Vand 0,1% maks. (K.F.)
Beilstein 20, 181
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Merck Index 15, 8081
Kogepunkt 115,0 °C til 116,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og de fleste andre almindelige, organiske opløsningsmidler
Formel vægt 79.1
Procent renhed ≥99%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.