Få mere at vide
Pyridine, 99+%
Artikelnummer. p-7081840
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11464054 500 mL 500ml
11474054 2500 mL 2500ml
11484054 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11464054 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Som polært, basisk, lavreaktivt opløsningsmiddel, precursor og reagens finder pyridin en bred vifte af anvendelser i lægemidler, agrokemikalier og i fremstillingen af farvestoffer og gummi. Yderligere bruges det i tekstilindustrien til at forbedre netværkskapaciteten for bomuld. Pyridin finder anvendelse i specielle kemiske reagenser som Cornforth-reagens (pyridiniumdichromat, PDC), pyridiniumchlorchromat (PCC), Collins-reagenset (kompleks af chrom(VI)-oxid med pyridin) og Sarret-reagenset (kompleks af chrom(VI)-oxid med pyridin). Pyridin er en meget brugt ligand i koordinationskemi. Pyridin-base-addukter som pyridin-boran og pyridin-svovltrioxid anvendes i vid udstrækning på grund af deres overlegne egenskaber i deres reaktivitet og opløselighedskarakteristika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Som polært, basisk, lavreaktivt opløsningsmiddel, precursor og reagens finder pyridin en bred vifte af anvendelser i lægemidler, agrokemikalier og i fremstillingen af farvestoffer og gummi. Yderligere bruges det i tekstilindustrien til at forbedre netværkskapaciteten for bomuld. Pyridin finder anvendelse i specielle kemiske reagenser som Cornforth-reagens (pyridiniumdichromat, PDC), pyridiniumchlorchromat (PCC), Collins-reagenset (kompleks af chrom(VI)-oxid med pyridin) og Sarret-reagenset (kompleks af chrom(VI)-oxid med pyridin). Pyridin er en meget brugt ligand i koordinationskemi. Pyridin-base-addukter som pyridin-boran og pyridin-svovltrioxid anvendes i vid udstrækning på grund af deres overlegne egenskaber i deres reaktivitet og opløselighedskarakteristika.
Opløselighed
Blandbar med vand, alkohol, ether, pet ether og olier.
Bemærkninger
Pyridin er stabilt under normale temperaturer og tryk. Det er uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-86-1
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 79.102
MDL nummer MFCD00011732
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC navn pyridin
SMIL C1=CC=NC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Pyridine
Smeltepunkt °C to 42°C
Tæthed 0.978
Kogepunkt 115°C
Mængde 500 mL
Flammepunkt 20°C (68°F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.51
Analyseprocentområde ≥99%
FN nummer UN1282
Beilstein 103233
Merck Index 14,7970
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ether,pet ether,and oils.
Formel vægt 79.1
Procent renhed ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pyridine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: pyridine