Få mere at vide
Pyridine, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™
Artikelnummer. 10781974 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10781974
Brand: Thermo Scientific Acros 364420025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pyridine, 99.5%, C5H5N, CAS Number-110-86-1, azabenzene, azine, caswell no. 717, piridina, piridina italian, pirydyna, pirydyna polish, pyridin, pyridin german, rcra waste number u196, 1L, Vapor Pressure: 20mbar at 20 deg.C, 20, 181, 115.0 deg.C to 116.0 deg.C, CHEBI:16227, Colorless, 0.9780g/mL | CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-86-1
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 79.102
MDL nummer MFCD00011732
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC navn pyridin
SMIL C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
Smeltepunkt -42.0°C
Navn note Over Molecular Sieves
Farve Farveløs
Tæthed 0.9780g/mL
Kogepunkt 115.0°C to 116.0°C
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 17°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5085 to 1.5105
Analyseprocentområde 99.5%
Specifik vægtfylde 0.978
Damptryk Vapor Pressure: 20mbar at 20°C
Viskositet 0.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 20, 181
Vand 0.005% Max.
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Merck Index 15, 8081
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formel vægt 79.1
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra tør over molekylsigte
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.