Få mere at vide
Pyridin, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Beskrivelse
- Ultralave vandspecifikationer
- Lave aminspecifikationer
- Lavt partikelniveau
- Høj opløsningsmiddelrenhed
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -41.55°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.983 g/cm3 (20°C) |
| Mængde | 1 Ea. |
| Eksplosionsgrænse | 1.8% (V) |
| Flammepunkt | 20°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | BioSyn |
| Brydningsindeks | 1.5085 to 1.5109 (20°C) |
| Vis mere |