Få mere at vide
Pyridin-4-carboximidamidhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712967
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10712967 5 g 5g
10661483 10 g 10g
10748455 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712967 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD05159DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6345-27-3
Molekylær formel C6H8ClN3
Molekylvægt (g/mol) 157.60
MDL nummer MFCD00040385
InChI nøgle IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride
PubChem CID 2776844
IUPAC navn pyridin-4-carboximidamid;hydrochlorid
SMIL Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 157.6
Procent renhed 95%