Få mere at vide
Pyridine-4-carboxaldoxime, 97%
Artikelnummer. 11423617
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423617 25 g 25g
11433617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17371.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 696-54-8 | C6H6N2O | 122.13 g/mol
Det anvendes som et mellemprodukt for bis(hydroxyiminomethylpyridinium)butener og som reaktivatorer af chlorpyrifos-hæmmet acetylcholinesterase. Det bruges også i den kromatografiske adskillelse og NMR-karakterisering af isomererne af 1,1a-methylenbis{4-[(hydroxyimino)methyl]pyridinium)dichlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et mellemprodukt for bis(hydroxyiminomethylpyridinium)butener og som reaktivatorer af chlorpyrifos-hæmmet acetylcholinesterase. Det bruges også til kromatografisk separation og NMR-karakterisering af isomererne af 1,1′ -Methylenbis{4-[(hydroxyimino)methyl]pyridinium)dichlorid.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 10 g/L. Opløselig i DMSO og methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-54-8
Molekylær formel C6H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 122.13
MDL nummer MFCD00006446
InChI nøgle OFYLBLSSPQTTHT-VMPITWQZSA-N
Synonym pyridine-4-aldoxime, 4-pyridinealdoxime, isonicotinaldehyde oxime, 4-pyridinecarboxaldehyde, oxime, isonicotinaldoxime, 4-hydroxyiminomethyl pyridine, 4-pyridinaldoxime, 4-pyridine aldoxime, pyridine, 4-formyl-, oxime, ccris 7744
PubChem CID 5324569
IUPAC navn 4-(nitrosomethyliden)-1H-pyridin
SMIL O\N=C\C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-4-carboxaldoxime
Smeltepunkt 130°C to 133°C
Mængde 25 g
Beilstein 2079
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 10g/L. Soluble in DMSO and methanol.
Formel vægt 122.13
Procent renhed 97%