Få mere at vide
Pyridin-4-karbonitril, Mikromol™
Product Code. 17951366
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
17951366 100 mg
17990746 25 mg
30463762 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17951366 Supplier Mikromol Supplier No. MM0845.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Pyridin-4-karbonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Pyridine-4-carbonitrile
CAS 100-48-1
Analyt- eller komponentnavne Pyridine-4-carbonitrile
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H4 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Pyridinecarbonitrile, Isonicotinonitrile (6CI,8CI), 4-Azabenzonitrile, 4-Cyanopyridine, 4-Pyridinenitrile, 4-Pyridyl cyanide, 4-Pyridylcarbonitrile, Isonicotinic acid nitrile, NSC 60681, gamma-Cyanopyridine, Fampridine Impurity 2, Ethionamide Impurity B, Isoniazid Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
SMIL N#Cc1ccncc1
IUPAC navn Pyridin-4-karbonitril
Molekylvægt (g/mol) 104.11
Mængde 100 mg
Formel vægt 104,0374 g/mol