Få mere at vide
Pyridin-4-boronsyre pinacol ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det anvendes i syntesen af nye pyridazino[4,5-b]indol-4-one og pyridazin-3(2H)-one analoger som DYRK1A-hæmmere.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det anvendes i syntesen af nye pyridazino[4,5-b]indol-4-one og pyridazin-3(2H)-one analoger som DYRK1A-hæmmere.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar den væk fra oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine-4-boronic acid pinacol ester |
| Smeltepunkt | 150 °C til 152 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 7919059 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 205.07 |
| Procent renhed | 98% |