Få mere at vide
Pyridin-4-boronsyre hydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 15489397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15489397 5 g 5g
15479397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52648.06
CAS: 913835-65-1 | C5H7BClNO2 | 159,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 913835-65-1
Molekylær formel C5H7BClNO2
Molekylvægt (g/mol) 159.38
MDL nummer MFCD06201888
InChI nøgle NCZXYQJUECNKAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-4-boronic acid hydrochloride, pyridin-4-ylboronic acid hydrochloride, pyridine-4-boronic acid, hcl, 4-pyridineboronic acid, hydrochloride, pyridine-4-boronic acid hcl, pyridine-4-boronic acid-hydrogen chloride, boronicacid, b-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1, c5h6bno2.hcl, pyridineboronic acid, 4-, hcl, 4-pyridineboronic acid, hcl
PubChem CID 44118740
IUPAC navn pyridin-4-ylboronsyre;hydrochlorid
SMIL Cl.OB(O)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-4-boronic acid hydrochloride
Smeltepunkt 340 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 159.38
Procent renhed 95%