Få mere at vide
Pyridin-4-boronsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10503153
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10503153 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10337853 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10503153 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04212EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1692-15-5
Molekylær formel C5H6BNO2
Molekylvægt (g/mol) 122.92
MDL nummer MFCD01074545
InChI nøgle QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-4-boronic acid, 4-pyridineboronic acid, 4-pyridylboronic acid, pyridin-4-yl boronic acid, 4-pyridinylboronic acid, pyridin-4-yl-4-boronic acid, 4-pyridinebornic acid, pyridyl-4-boronic acid, 4-pyridinyl boronic acid, pyridine-4-ylboronic acid
PubChem CID 2734379
SMIL OB(O)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridin-4-ylboronic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
IUPAC navn pyridin-4-ylboronsyre
Formel vægt 122.92
Procent renhed 97%