Få mere at vide
pyridin-3-sulfonylchlorid, hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10620895
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10620895 250 mg 250mg
10104542 1 g 1g
10634385 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10620895 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04103CB
Kemiske identifikatorer
CAS 42899-76-3
Molekylær formel C5H5Cl2NO2S
Molekylvægt (g/mol) 214.06
InChI nøgle VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonyl chloride hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, 3-pyridinesulfonyl chloride, hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridylsulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonylchloride hydrochloride, pyridin-3-ylsulfonyl chloride hydrochloride, 3-pyridylsulfonylchloride hcl
PubChem CID 12571517
IUPAC navn pyridin-3-sulfonylchlorid; hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CN=C1)S(=O)(=O)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Formel vægt 214.07
Procent renhed 95%