Få mere at vide
Pyridin-3-sulfonylchlorid hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15790879 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15790879 5 g 5g
15700889 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15790879 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451480050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 42899-76-3 | C5H4ClNO2S·ClH | 214.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42899-76-3
Molekylær formel C5H4ClNO2S·ClH
Molekylvægt (g/mol) 214.07
InChI nøgle VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonyl chloride hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, 3-pyridinesulfonyl chloride, hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridylsulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonylchloride hydrochloride, pyridin-3-ylsulfonyl chloride hydrochloride, 3-pyridylsulfonylchloride hcl
PubChem CID 12571517
IUPAC navn pyridin-3-sulfonylchlorid; hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CN=C1)S(=O)(=O)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride
Smeltepunkt 144,0 °C til 145,0 °C
Elementær analyse 26.37 til 29.74% (C) 2.21 til 2.50% (H) 6.15 til 6.94% (N)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. som diethylsulfonamid (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 214.07
Procent renhed 95%