Få mere at vide
Pyridine-3-sulfonic acid, 98+%
Artikelnummer. 11474434
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474434 25 g 25g
11484434 100 g 100g
11494434 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474434 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13101.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 636-73-7 | C5H4NO3S | 158.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 636-73-7
Molekylær formel C5H4NO3S
Molekylvægt (g/mol) 158.15
MDL nummer MFCD00006381
InChI nøgle DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-pyridinesulfonic acid, pyridine-3-sulphonic acid, 3-pyridylsulfonic acid, 3-pyridine sulfonic acid, 3-sulfopyridine, beta-sulfopyridine, 3-pyridinesulfonicacid, pubchem9608, pyridin-3-sulfonic acid, acmc-209nh7
PubChem CID 69468
SMIL [O-]S(=O)(=O)C1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-3-sulfonic acid
Smeltepunkt ∼350°C (decomposition)
Mængde 25 g
FN nummer UN2585
Beilstein 120822
Følsomhed Light sensitive
IUPAC navn pyridin-3-sulfonsyre
Formel vægt 159.16
Procent renhed ≥98%