Få mere at vide
Pyridin-3-carboxamidin hydrochlorid 0,5 hydrat, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10118164
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10118164 5 g 5g
10453373 10 g 10g
10091044 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10118164 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07766DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 871825-82-0
Molekylær formel C12H18Cl2N6O
Molekylvægt (g/mol) 333.217
InChI nøgle AOHLMHDFGXVZAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-carboximidamide hemihydrate hydrochloride
PubChem CID 90477204
IUPAC navn pyridin-3-carboximidamid;hydrat;dihydrochlorid
SMIL C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.O.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-3-carboxamidine hydrochloride 0.5 hydrate
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 166.61
Procent renhed 95%