Få mere at vide
Pyridine-3-boronic acid
Beskrivelse
Reaktant, der anvendes til fremstilling af phosphinfri Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner, regioselektiv Suzuki-Miyaura kobling og tandem palladium-katalyseret intermolekylær aminocarbonylering og annulering, N-arylering ved hjælp af kobberacetylacetonatkatalys, kobbermedieret elektrocyanering og benzen-rigere linear-regioser poly(phenylpyridyl)-kæder ved Suzuki-kobling og Oligopyridyl-foldamere som efterligninger af a-helix-twist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reactant used for preparation of phosphine-free Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, regioselective Suzuki-Miyaura coupling and tandem palladium-catalyzed intermolecular aminocarbonylation and annulation, N-arylation using copper acetylacetonate catalys, copper-mediated cyanation and regioselective cyanation of electron-rich benzenes, New linear poly(phenylpyridyl) chains by Suzuki coupling and Oligopyridyl foldamers as mimics of a-helix twist.
Solubility
Slightly soluble in methanol.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine-3-boronic acid |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 471943 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in methanol. |
| Formel vægt | 122.92 |