Få mere at vide
Pyridin-3-boronsyre
Beskrivelse
Reaktant, der anvendes til fremstilling af phosphinfri Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner, regioselektiv Suzuki-Miyaura kobling og tandem palladium-katalyseret intermolekylær aminocarbonylering og annulering, N-arylering ved hjælp af kobberacetylacetonatkatalys, kobbermedieret elektrocyanering og benzen-rigere linear-regioser poly(phenylpyridyl)-kæder ved Suzuki-kobling og Oligopyridyl-foldamere som efterligninger af a-helix-twist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
krydskoblingsreaktioner, regioselektiv Suzuki-Miyaura kobling og tandem palladium-katalyseret intermolekylær aminocarbonylering og annulering, N-arylering ved hjælp af kobberacetylacetonatkatalys, kobber-medieret elektrolytisk cyanering og regionarylering af lineær cyanering og regionarylering. poly(phenylpyridyl)-kæder ved Suzuki-kobling og Oligopyridyl-foldamere som efterligninger af a-helix-twist.
Opløselighed Lidt opløseligt i
methanol.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine-3-boronic acid |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 471943 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i methanol. |
| Formel vægt | 122.92 |