Få mere at vide
Pyridin-3,5-dicarboxylsyre, 98 %
Artikelnummer. 11434563
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434563 50 g 50g
11424563 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434563 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11540.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 499-81-0 | C7H5NO4 | 167,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 499-81-0
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00006393
InChI nøgle MPFLRYZEEAQMLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-pyridinedicarboxylic acid, dinicotinic acid, 5-carboxynicotinic acid, 3,5-pyridinedicarboxylicacid, 3,5-pyridindicarbons, 3,5-dipyridinecarboxylic acid, pubchem8057, acmc-209kjb, 5-carboxy nicotinic acid, pyridine carboxylate, 6f
PubChem CID 10366
ChEBI CHEBI:46875
IUPAC navn pyridin-3,5-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=CN=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Smeltepunkt ∼325 °C (dekomponering)
Mængde 50 g
Beilstein 131640
Formel vægt 167.12
Procent renhed 98%