Få mere at vide
Pyridine-3,5-dicarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine-3,5-dicarboxamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O2/c8-6(11)4-1-5(7(9)12)3-10-2-4/h1-3H,(H2,8,11)(H2,9,12) |
| Formel vægt | 165.0538 |