Få mere at vide
Pyridin-3,4-dicarboxylsyreanhydrid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469672
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469672 1 g 1g
11479672 5 g 5g
11489672 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469672 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10771.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4664-08-8 | C7H3NO3 | 149.11 g/mol
Pyridin-3,4-dicarboxylsyreanhydrid er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyridin-3,4-dicarboxylsyreanhydrid er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Nedbrydes i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler. Det er følsomt over for fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4664-08-8
Molekylær formel C7H3NO3
Molekylvægt (g/mol) 149.11
MDL nummer MFCD00010680
InChI nøgle KFKMGUPDWTWQFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym furo 3,4-c pyridine-1,3-dione, 3,4-pyridinedicarboxylic anhydride, pyridine-3,4-dicarboxylic anhydride, 3,4-pyridinedicarboxylic acid anhydride, 1h,3h-furo 3,4-c pyridine-1,3-dione, cinchomeronic anhydride, pyridine-3,4-dicarboxylicanhydride, 1,3-dihydrofuro 3,4-c pyridine-1,3-dione, furano 3,4-c pyridine-1,3-dione, 3,4-pyridinecarboxylic acid anhydride
PubChem CID 278398
IUPAC navn furo[3,4-c]pyridin-1,3-dion
SMIL C1=CN=CC2=C1C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-3,4-dicarboxylic anhydride
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 149.11
Procent renhed 97%