Få mere at vide
Pyridin-3,4-dicarboxylsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411988
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411988 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11411988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14580.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 490-11-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
CAS 490-11-9
Smeltepunkt ∼255°C (decomposition)
Molekylær formel C7H5NO4
MDL nummer MFCD00006392
Mængde 250 g
Beilstein 137242
Merck Index 14,2283
Synonym 3,4-pyridinedicarboxylic acid, cinchomeronic acid, chinchomeronic acid, 3,4-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-3,4-dicarboxylicacid
InChI nøgle MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC=NC=C1C(O)=O
IUPAC navn pyridin-3,4-dicarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 167.12
PubChem CID 10273
ChEBI CHEBI:46860
Formel vægt 167.12
Procent renhed 98%