Få mere at vide
Pyridin-3,4-dicarboxylsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491978
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491978 10 g 10g
11401988 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14580.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 490-11-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 490-11-9
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00006392
InChI nøgle MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-pyridinedicarboxylic acid, cinchomeronic acid, chinchomeronic acid, 3,4-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-3,4-dicarboxylicacid, unii-7389uzw5dy, 3,4-pyridindicarbons, cinchomeronsaure, pubchem2419, 3,4-dicarboxypyridine
PubChem CID 10273
ChEBI CHEBI:46860
IUPAC navn pyridin-3,4-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=NC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Smeltepunkt ∼255°C (decomposition)
Mængde 10 g
Beilstein 137242
Merck Index 14,2283
Formel vægt 167.12
Procent renhed 98%