Få mere at vide
Pyridin-3,4-dicarboximid
Artikelnummer. 15424387
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424387 100 g 100g
15404387 5 g 5g
15414387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15424387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31758.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 4664-01-1 | C7H4N2O2 | 148,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4664-01-1
MDL nummer MFCD00013439
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-3,4-dicarboximide
Smeltepunkt 230 °C til 232 °C
Molekylær formel C10H11O4
Mængde 100 g
Synonym 3,5-dimethoxyphenylacetic acid, 2-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxyphenylaceticacid, 3,5-dimethoxybenzeneacetic acid, 3,5-dimethoxy-phenylacetic acid, 3,5-dimethoxy phenylacetic acid, 3,5-dimethoxy phenyl acetic acid
InChI nøgle FFPAFDDLAGTGPQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL COC1=CC(=CC(=C1)CC(=O)O)OC
IUPAC navn 2-(3,5-dimethoxyphenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 195.20
PubChem CID 138316
Formel vægt 148.12