Få mere at vide
Pyridin-3,4-dicarboximid
Artikelnummer. 15404387
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15404387 5 g 5g
15414387 25 g 25g
15424387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15404387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31758.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4664-01-1 | C7H4N2O2 | 148,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4664-01-1
MDL nummer MFCD00013439
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-3,4-dicarboximide
Smeltepunkt 230°C to 232°C
Molekylær formel C7H4N2O2
Mængde 5 g
Synonym 3,4-pyridinedicarboximide, cinchomeronimide, 3,4-pyridinecarboximide, 1h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3 2h-dione, 2h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, cinchomeronic acid imide, 4-azaphthalimid, pyridine-3,4-dicarboximide, 1h,2h,3h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione
InChI nøgle SJSABZBUTDSWMJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C1NC(=O)C2=CN=CC=C12
IUPAC navn pyrrolo[3,4-c]pyridin-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 148.12
PubChem CID 72926
Formel vægt 148.12