Få mere at vide
Pyridin-2-thiocarboxamid, 97+%
Artikelnummer. 15488157
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488157 5 g 5g
15498157 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51710.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 5346-38-3 | C6H6N2S | 138,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5346-38-3
Molekylær formel C6H6N2S
Molekylvægt (g/mol) 138.19
MDL nummer MFCD00087576
InChI nøgle HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiopicolinamide, 2-pyridinecarbothioamide, pyridine-2-thioamide, pyridine-2-carbothioic acid amide, picolinamide, thio, 2-pyridinethiocarboxamide, picolinothioamide, 2-thiopicolinamide, pyridinecarbothioamide, 2-thiocarbamoylpyridine
PubChem CID 1549499
IUPAC navn pyridin-2-carbothioamid
SMIL NC(=S)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-2-thiocarboxamide
Smeltepunkt 120°C to 125°C
Mængde 5 g
Formel vægt 138.19
Procent renhed ≥97%