missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pyridine-2-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine-2-D |
| CAS | 1807-97-2 |
| Molekylær formel | C5 D H4 N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pyridine-2-d (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), Pyridine-2-d1, 2-Deuteropyridine, Pyridine-2-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5 H/i4D |
| SMIL | [2 H]c1ccccn1 |
| IUPAC navn | 2-deuteriopyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.106 |
| Formel vægt | 80.048 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?