Få mere at vide
Pyridin-2-carboximidamidhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10069251
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10069251 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10242452 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10614395 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10069251 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF01042DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 51285-26-8
Molekylær formel C6H8ClN3
Molekylvægt (g/mol) 157.601
MDL nummer MFCD00052271
InChI nøgle GMHCEDDZKAYPLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinimidamide hydrochloride, pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-2-carboxamidine hydrochloride, picolinamidine hydrochloride, picolinamidine hcl, picolinimidamide hcl, pyridine-2-carboximidamide, hcl, 2-amidinopyridine, 2-amidinopyridinium chloride
PubChem CID 12403615
IUPAC navn pyridin-2-carboximidamid;hydrochlorid
SMIL C1=CC=NC(=C1)C(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-2-carboximidamide hydrochloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 157.6
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine-2-carboximidamide hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridine-2-carboximidamide hydrochloride