Få mere at vide
Pyridin-2-carboxamidoxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448157
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448157 1 g 1g
15458157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51705.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1772-01-6 | C6H7N3O | 137.142 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1772-01-6
Molekylær formel C6H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 137.142
MDL nummer MFCD00085159
InChI nøgle NJNUYQDYGLUAAG-WAYWQWQTSA-N
Synonym n'-hydroxypyridine-2-carboximidamide, pyridine-2-carboxamide oxime, 2-pyridylamide oxime, z-n'-hydroxypicolinimidamide, z-n'-hydroxypyridine-2-carboximidamide, pyridin-2-amidoxim, 2-pyridylamidoxime, z-n'-hydroxypicolinimidam ide, 2-pyridinecarboximidamide, n'-hydroxy, z-nitroso 1h-pyridin-2-ylidene methanamine
PubChem CID 5712435
IUPAC navn (Z)-nitroso(lH-pyridin-2-yliden)methanamin
SMIL C1=CC(=C(N)N=O)NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-2-carboxamidoxime
Smeltepunkt 115°C to 120°C
Mængde 1 g
Formel vægt 137.14
Procent renhed 97%