Få mere at vide
Pyridin-2-carboxamid (Picolinamid), Mikromol™
Beskrivelse
Pyridin-2-carboxamid (Picolinamid)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Picolinamide |
| CAS | 1452-77-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Picolinamide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C6 H6 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxamide, Picolinamide (6CI,7CI,8CI), 2-Carbamoylpyridine, NSC 524473, Picolinic acid amide, Picolinoylamide, Pyridine-2-carboxamide, α-(Aminocarbonyl)pyridine, α-Picolinamide, α-Picolinic acid amide, α-Pyridinecarboxamide, Nicotinamide Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| SMIL | NC(=O)c1ccccn1 |
| IUPAC navn | Pyridin-2-carboxamid |
| Vis mere |