Få mere at vide
Pyridin-2-carboxamid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468386
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468386 5 g 5g
11478386 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15410.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1452-77-3 | C6H6N2O | 122.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1452-77-3
Molekylær formel C6H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 122.13
MDL nummer MFCD00023483
InChI nøgle IBBMAWULFFBRKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinamide, 2-pyridinecarboxamide, picolinoylamide, 2-carbamoylpyridine, picolinic acid amide, 2-picolinamide, 2-aminocarbonyl-pyridine, alpha-picolinamide, pyridinecarboxamide, unii-i3550ccl59
PubChem CID 15070
ChEBI CHEBI:8200
IUPAC navn pyridin-2-carboxamid
SMIL NC(=O)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-2-carboxamide
Smeltepunkt 104 °C til 108 °C
Kogepunkt 143°C (20 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 109617
Formel vægt 122.13
Procent renhed 98%