Få mere at vide
Pyridine-2-carboxaldoxime methochloride, 97%
Artikelnummer. 11496736
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496736 25 g 25g
11486736 5 g 5g
11406746 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23890.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51-15-0 | C7H9ClN2O | 172.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-15-0
Molekylær formel C7H9ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 172.61
MDL nummer MFCD00011981
InChI nøgle HIGSLXSBYYMVKI-UHDJGPCESA-N
Synonym pralidoxime chloride, 1-methylpyridinium-2-aldoxime chloride, 2-pam-cl, 2-hydroxyimino methyl-1-methylpyridin-1-ium chloride, 2-hydroxyimino methyl-1-methylpyridinium chloride, 2-formyl 1-methyl pyridinium oxime chloride
PubChem CID 57428996
SMIL Cl.CN1C=CC=C\C1=C/N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-2-carboxaldoxime methochloride
Smeltepunkt ∼223°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 4163981
Merck Index 14,7703
IUPAC navn [(Z)-(1-methylpyridin-2-yliden)methyl]-oxoazanium;chlorid
Formel vægt 172.62
Procent renhed 97%