Få mere at vide
Pyridine-2-carboxaldehyde Methiodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine-2-carboxaldehyde Methiodide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8NO.HI/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9;/h2-6H,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 248.9651 |