missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyridine-2-carboxaldehyde Methiodide, TRC

Artikelnummer. 30410144
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410144 100 mg
30414373 250 mg
30419483 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410144 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP991803100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3784-97-2
Molekylær formel C7H8INO
Molekylvægt (g/mol) 249.05
Synonym 2-Formyl-1-methylpyridinium Iodide, PCAM
IUPAC navn 1-methylpyridin-1-ium-2-carbaldehyde;iodide
SMIL O=CC1=[N+](C)C=CC=C1.[I-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyridine-2-carboxaldehyde Methiodide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8NO.HI/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9;/h2-6H,1H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 248.9651
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.