missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyridine-2-carbonyl Chloride Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30410690
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410690 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99161010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyridine-2-carbonyl Chloride Hydrochloride
CAS 39901-94-5
Molekylær formel C6H5Cl2NO
Mængde 10 g
Synonym 2-Pyridinecarbonyl Chloride Hydrochloride, 2-Picolinoyl Chloride Hydrochloride, 2-Pyridinoyl Chloride Hydrochloride, Picolinic Acid Chloride Hydrochloride, Picolinoyl Chloride Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5;/h1-4H;1H
SMIL Cl.ClC(=O)c1ccccn1
IUPAC navn pyridine-2-carbonyl chloride;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 178.02
Formel vægt 176.9748
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.