Få mere at vide
Pyridin-2-boronsyre, 95%
Artikelnummer. 15400068
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400068 250 mg 250mg
15490058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53314.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 197958-29-5 | C5H6BNO2 | 122,92 g/mol
Pyridin-2-boronsyre anvendes som et nøgleudgangsmateriale til dannelsen af pyridylboronsyreester, såsom pyridin-2-boronsyredimethylester. Endvidere reagerer dimethylesteren med bromquinolin for at fremstille 2-pyridylderivatet af quinolin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyridin-2-boronsyre bruges som et nøgleudgangsmateriale til dannelsen af pyridylboronsyreester såsom pyridin-2-boronsyredimethylester. Endvidere reagerer dimethylesteren med bromquinolin for at fremstille 2-pyridylderivatet af quinolin.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 197958-29-5
Molekylær formel C5H6BNO2
Molekylvægt (g/mol) 122.92
MDL nummer MFCD00151844
InChI nøgle UMLDUMMLRZFROX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridineboronic acid, pyridine-2-boronic acid, 2-pyridinylboronic acid, 2-pyridylboronic acid, pyridin-2-boronic acid, pyridylboronic acid, boronic acid, 2-pyridinyl, 2-pyridineboronicacid, 2-pyridinyl-boronic acid, pyridinylboronic acid
PubChem CID 2762745
IUPAC navn pyridin-2-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-2-boronic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 122.92
Procent renhed 95%