Få mere at vide
Pyridine-2-aldoxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine-2-aldoxime |
| CAS | 873-69-8 |
| Molekylær formel | C6H6N2O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxaldehyde','oxime, Picolinaldehyde','oxime (6CI,8CI), 2-Aldoximepyridine, 2-Formylpyridine ketoxime, 2-Formylpyridine oxime, 2-Hydroxyiminomethyl pyridine, 2-Pyridinaldoxime, 2-Pyridinealdoxime, 2-Pyridylaldoxime, NSC 66484, Picolinaldoxime, Pyridine 2-aldoxime, Pyridine-2-carbaldoxime, Pyridine-2-carboxaldoxime, Pyridine-2-carboxaldehyde oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,9H |
| SMIL | ON=Cc1ccccn1 |
| IUPAC navn | N-(pyridin-2-ylmethylidene)hydroxylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.12 |
| Formel vægt | 122.048 |