Få mere at vide
Pyridin-2,6-dicarboxylsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444973
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444973 100 g 100g
11434973 25 g 25g
11454973 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444973 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12263.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 499-83-2 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Pyridin-2,6-dicarboxylsyre anvendes til fremstilling af dipicolinatoligerede lanthanid- og overgangsmetalkomplekser. Det fungerer som et chelateringsmiddel for krom, zink, mangan, kobber, jern og molybdæn. Dets calcium-dipcolinsyrekompleks bruges til at beskytte deoxyribonukleinsyre (DNA) mod varmedenaturering, hvilket øger DNA-stabiliteten. Det spiller en vigtig rolle som en markør for effektiviteten af sterilisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyridin-2,6-dicarboxylsyre anvendes til fremstilling af dipicolinatoligerede lanthanid- og overgangsmetalkomplekser. Det fungerer som et chelateringsmiddel for krom, zink, mangan, kobber, jern og molybdæn. Dets calcium-dipcolinsyrekompleks bruges til at beskytte deoxyribonukleinsyre (DNA) mod varmedenaturering, hvilket øger DNA-stabiliteten. Det spiller en vigtig rolle som en markør for effektiviteten af sterilisering.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med syrer, baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 499-83-2
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00006299
InChI nøgle WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
PubChem CID 10367
ChEBI CHEBI:46837
IUPAC navn pyridin-2,6-dicarboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Smeltepunkt ∼245°C (decomposition)
Flammepunkt 188°C (370°F)
Mængde 100 g
Beilstein 131629
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 167.12
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid