Få mere at vide
Pyridin-2,6-dicarboxylsyre, 98%
Beskrivelse
Pyridin-2,6-dicarboxylsyre anvendes til fremstilling af dipicolinatoligerede lanthanid- og overgangsmetalkomplekser. Det fungerer som et chelateringsmiddel for krom, zink, mangan, kobber, jern og molybdæn. Dets calcium-dipcolinsyrekompleks bruges til at beskytte deoxyribonukleinsyre (DNA) mod varmedenaturering, hvilket øger DNA-stabiliteten. Det spiller en vigtig rolle som en markør for effektiviteten af sterilisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pyridin-2,6-dicarboxylsyre anvendes til fremstilling af dipicolinatoligerede lanthanid- og overgangsmetalkomplekser. Det fungerer som et chelateringsmiddel for krom, zink, mangan, kobber, jern og molybdæn. Dets calcium-dipcolinsyrekompleks bruges til at beskytte deoxyribonukleinsyre (DNA) mod varmedenaturering, hvilket øger DNA-stabiliteten. Det spiller en vigtig rolle som en markør for effektiviteten af sterilisering.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med syrer, baser og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine-2,6-dicarboxylic acid |
| Smeltepunkt | ∼245 °C (dekomponering) |
| Flammepunkt | 188 °C (370 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 131629 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 167.12 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid